Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
206835000 206830050
ACRO206835000EA 112 EUR
ACRO206835000 ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Formula: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
MW: 365,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044874
Núm. CAS: 12012-95-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Assay ≥56.7 % (Pd)