(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, Propranolol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 89.2 EUR
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Formula: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012558
Núm. CAS: 318-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %