Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
208750010
208750050
ACRO208750010EA
170
EUR
ACRO208750010
ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Formula:
C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149670 Núm. CAS: 50525-27-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to red Crystalline powder or crystals |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |