Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
209270010 209270050
209270010.EA 78.1 EUR
209270010. 209270050.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
Pto. de fusión: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010013
Núm. CAS: 14588-08-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥14 % (Pd)