Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
209455000 209450050
ACRO209455000EA 95 EUR
ACRO209455000 ACRO209450050
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Formula: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013122
Núm. CAS: 14592-56-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to rust brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %