Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
209580100 209580500
ACRO209580100EA 51.1 EUR
ACRO209580100 ACRO209580500
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₈H₂₂O₂Si₂
MW: 206,43 g/mol
Pto. Ebullición: 165…166 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009640
Núm. CAS: 7381-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %