Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
209600250 209600050
ACRO209600250EA 263 EUR
ACRO209600250 ACRO209600050
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009767
Núm. CAS: 74124-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %