2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 432 EUR
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Formula: C₆H₉N₃O₃
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009750
Núm. CAS: 443-48-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %