Lawesson's reagent 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210890250 210891000 210895000
ACRO210890250EA 55.1 EUR
ACRO210890250 ACRO210891000 ACRO210895000
Lawesson's reagent 99%
Lawesson's reagent
CAS No.: 19172-47-5
Formula: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
Pto. de fusión: 228…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005171
Núm. CAS: 19172-47-5
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 226 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %