Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211140500 211142500
ACRO211140500EA 118 EUR
ACRO211140500 ACRO211142500
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide
CAS No.: 17524-05-9
Formula: C₁₀H₁₄MoO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011506
Núm. CAS: 17524-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %