Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
211360010
211361000
211360025
ACRO211360010EA
89.7
EUR
ACRO211360010
ACRO211361000
ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra puro
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Formula:
H₃K₅O₁₈S₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040551 Núm. CAS: 37222-66-5 UN: 3260 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Water | ≤0.5 % |
Titration | ≥4.5 % (Active oxygen) |