Solvent Blue 38, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
212170250
212171000
ACRO212170250EA
80.7
EUR
ACRO212170250
ACRO212171000
Solvent Blue 38, puro
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Formula:
C32H12CuN8Na2O6S2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071424 Núm. CAS: 1328-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |