4-Aminopirimidina-2-tiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
214770010
214770050
ACRO214770010EA
59.8
EUR
ACRO214770010
ACRO214770050
4-Aminopirimidina-2-tiol 97%
4-Aminopirimidina-2-tiol
Formula:
C₄H₅N₃S MW: 127,1676 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006075 Núm. CAS: 333-49-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |