Almidón (from potato) para bioquímica, para electroforesis, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
215121000 215125000
ACRO215121000EA 58.9 EUR
ACRO215121000 ACRO215125000
Almidón (from potato) para bioquímica, para electroforesis, hydrolysed
Almidón
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤20 %
Gel strength passes test
Residue after ignition ≤1 %