Indigotrisulphonic acid potassium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 52.8 EUR
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Formula: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013160
Núm. CAS: 67627-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)