Iron(III) hexacyanoferrate(II), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
215210250
215211000
ACRO215210250EA
64.7
EUR
ACRO215210250
ACRO215211000
Iron(III) hexacyanoferrate(II), puro
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Formula:
C₁₈Fe₇N₁₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135663 Núm. CAS: 14038-43-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |