(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
215380010 215380050
ACRO215380010EA 47.5 EUR
ACRO215380010 ACRO215380050
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico 98%
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064415
Núm. CAS: 1492-24-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %