Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DMA
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 168 EUR
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo 99% estabilizado
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Pto. de fusión: –50 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008589
Núm. CAS: 2867-47-2
UN: 2522
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ