Allyl methacrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methacrylic Acid Allyl Ester
215875000 215870025
ACRO215875000EA 80.1 EUR
ACRO215875000 ACRO215870025
Allyl methacrylate 98% estabilizado
Allyl methacrylate
CAS No.: 96-05-9
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008592
Núm. CAS: 96-05-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %