N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 141 EUR
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₆H₁₉NOSi₂
Pto. Ebullición: 78…80 °C (100 mmHg)
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008266
Núm. CAS: 22737-37-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %