Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
216270010 216272500 216270051
ACRO216270010EA 148 EUR
ACRO216270010 ACRO216272500 ACRO216270051
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.19 g/mol
Pto. Ebullición: 275 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.23 g/cm³
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167036
Núm. CAS: 25134-21-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %