Chlorophenol red sodium salt, soluble en agua, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
216310100 216310500
ACRO216310100EA 65 EUR
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, soluble en agua, puro
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 445.24 g/mol
Pto. de fusión: 267 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151199
Núm. CAS: 123333-64-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)