D-(-)-Pantolactone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218140250 218140050 218141000
ACRO218140250EA 85.3 EUR
ACRO218140250 ACRO218140050 ACRO218141000
D-(-)-Pantolactone 99%
D-(-)-Pantolactone
CAS No.: 599-04-2
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 120…122 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005392
Núm. CAS: 599-04-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -49° to -52° (25 °C, 589 nm) (c=2, H2O)