Trifosfato de pentasodio 85% tech., puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
218670025 218675000
ACRO218670025EA 329 EUR
ACRO218670025 ACRO218675000
Trifosfato de pentasodio 85% tech., puro
Trifosfato de pentasodio
Formula: Na₅O₁₀P₃
Pto. de fusión: 622 °C
Densidad: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003514
Núm. CAS: 7758-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %