6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 226 EUR
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Formula: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Pto. de fusión: 187…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006846
Núm. CAS: 53188-07-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %