2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 2-Formylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-formylbenzenesulphonate, Sodium 2-Formylbenzenesulphonate

219325000 219320025
ACRO219325000EA 139 EUR
ACRO219325000 ACRO219320025
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt

CAS No.: 1008-72-6

Formula: C₇H₆O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007478
Núm. CAS: 1008-72-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥88 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR