2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
367130010
367130050
ACRO367130010EA
46
EUR
ACRO367130010
ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Formula:
C₈H₁₂N₄ Pto. Ebullición: 105…108 °C (,5mbar) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040766 Núm. CAS: 34803-68-4 UN: 3259 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |