1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
367140050 367140010
ACRO367140050EA 347 EUR
ACRO367140050 ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Formula: C₁₀H₂₁N₃O
Pto. Ebullición: 82…84 °C (,5mbar)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191217
Núm. CAS: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %