Diglycidyl ether 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
383130050 383130010
ACRO383130050EA 259 EUR
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080479
Núm. CAS: 2238-07-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %