Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 201 EUR
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Ácido hexacloroplatinico (IV) hidrato
Formula: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427.83 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149909
Núm. CAS: 26023-84-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %