8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050 347630010
ACRO347630050EA 384 EUR
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168962
Núm. CAS: 14510-06-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %