tert-Butóxido de potasio 20% (w/w) in THF, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
364990500
364992500
ACRO364990500EA
142
EUR
ACRO364990500
ACRO364992500
tert-Butóxido de potasio 20% (w/w) in THF, puro
tert-Butóxido de potasio
Formula:
C₄H₉KO Densidad: 0,929 g/cm³ Pto. de inflamación: –21 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012162 Núm. CAS: 865-47-4 UN: 2920 ADR: 8,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to amber Solution |
Strength | 19 to 21 % (Acidimetric) |