Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
365190010 365190050
ACRO365190010EA 97.9 EUR
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Formula: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269.09 g/mol
Pto. de fusión: 212…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006869
Núm. CAS: 35231-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %