2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
365520010 365520050
ACRO365520010EA 26.5 EUR
ACRO365520010 ACRO365520050
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040756
Núm. CAS: 52516-30-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %