methyl cyclobutanecarboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl cyclobutanecarboxylate
365540050 365540250
ACRO365540050EA 56.5 EUR
ACRO365540050 ACRO365540250
methyl cyclobutanecarboxylate 98%
methyl cyclobutanecarboxylate
CAS No.: 765-85-5
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00095142
Núm. CAS: 765-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %