Aluminio óxido ácidos Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
365750010 365750025 365750100
ACRO365750010EA 132 EUR
ACRO365750010 ACRO365750025 ACRO365750100
Aluminio óxido ácidos Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Aluminium oxide acidic
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2030 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 4.0 to 5.0 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %