2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
365760050 365760250
ACRO365760050EA 59.5 EUR
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) en solución acuosa
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formula: C₂H₅F₃N₂
Densidad: 1,294 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007622
Núm. CAS: 5042-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %