tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
366350010 366350050
ACRO366350010EA 38.5 EUR
ACRO366350010 ACRO366350050
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179439
Núm. CAS: 330793-01-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
HPLC ≥97.0 %