Ácido clorhídrico 4 N in 1,4-dioxane/water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
366521000 366520025
ACRO366521000EA 87.4 EUR
ACRO366521000 ACRO366520025
Ácido clorhídrico 4 N in 1,4-dioxane/water
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. de fusión: -30 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N