Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
366820010 366820050 366820250
ACRO366820010EA 62.7 EUR
ACRO366820010 ACRO366820050 ACRO366820250
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
CAS No.: 1489-69-6
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 98…101 °C
Densidad: 0,938 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012261
Núm. CAS: 1489-69-6
UN: 1989
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %