Trifenilfosfina 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
366870050 366870250
ACRO366870050EA 102 EUR
ACRO366870050 ACRO366870250
Trifenilfosfina 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Trifenilfosfina
CAS No.: 39319-11-4
Formula: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29 g/mol
Pto. Ebullición: 377
Pto. de fusión: 79
Pto. de inflamación: 180
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20489348
Núm. CAS: 39319-11-4
Índice Merck: 12,09873
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g