Ethylene diacrylate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
366970050 366970250
ACRO366970050EA 170 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% estabilizado
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₈H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 62…65 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008629
Núm. CAS: 2274-11-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ