Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
367480010 367480050
ACRO367480010EA 192 EUR
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
CAS No.: 37366-09-9
Formula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
MW: 500,17 g/mol
Pto. de fusión: 249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064686
Núm. CAS: 37366-09-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %