cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (OC-6-22)-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 317 EUR
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Formula: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
MW: 502,361 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150005
Núm. CAS: 98014-14-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)