Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 201 EUR
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formula: C₅H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 35…37 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,489 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011697
Núm. CAS: 4224-69-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %