2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
367810010 367810050 367810250
ACRO367810010EA 33.3 EUR
ACRO367810010 ACRO367810050 ACRO367810250
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS No.: 722-92-9
Formula: C₉H₇F₆NO
MW: 259.151 g/mol
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039258
Núm. CAS: 722-92-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %