1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
368250100
368250500
ACRO368250100EA
95.6
EUR
ACRO368250100
ACRO368250500
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals
Formula:
C₄H₇ClN₄ MW: 146,58 g/mol Pto. de fusión: 167…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210087 Núm. CAS: 4023-02-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 167 to 170 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |