N-Boc-L-prolinal 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
368290010
368290050
ACRO368290010EA
150
EUR
ACRO368290010
ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ Pto. Ebullición: 211 °C (760 mmHg) Densidad: 1,063 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00274186 Núm. CAS: 69610-41-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |