4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
368310010 368310100
ACRO368310010EA 43 EUR
ACRO368310010 ACRO368310100
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
4-Bromopiperidine hydrobromide
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅H₁₁Br₂N
MW: 244,9600 g/mol
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191858
Núm. CAS: 54288-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %