Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368350010 368350050
ACRO368350010EA 56.3 EUR
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formula: C₅H₄N₂
Pto. Ebullición: 115…120 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234061
Núm. CAS: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %